Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 24.91 EUR
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Mw: 185.11
Teplota varu: 92 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007058
Číslo CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3