Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 54.95 EUR
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Teplota tavenia: 139…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134238
Číslo CAS: 7304-32-7