Tlačiť
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HCl₂F₃N₂
Teplota varu: 49 °C/32mmHg
Hustota: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03426408
Číslo CAS: 3932-97-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III