Tlačiť
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 124.57 EUR
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄ClF₂NO₂S
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01940427
Číslo CAS: 13656-56-9
OSN: 1759
ADR: 8 III