Tlačiť
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2,4-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3924-1G PC3924-25G PC3924-5G PC3924-100G
APOSPC3924-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3924-1G APOSPC3924-25G APOSPC3924-5G APOSPC3924-100G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrClF₂O₂S
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01940424
Číslo CAS: 287172-61-6
OSN: 3261
ADR: 8,II