Tlačiť
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3922-1G PC3922-250MG
APOSPC3922-1GEA 746.89 EUR
APOSPC3922-1G APOSPC3922-250MG
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02091386
Číslo CAS: 286932-78-3
OSN: 1760
ADR: 8,II