Tlačiť
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3919-25G PC3919-5G PC3919-100G
APOSPC3919-25GEA 29.84 EUR
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G APOSPC3919-100G
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota tavenia: 141…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569540
Číslo CAS: 176548-70-2