Tlačiť
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 36.5 EUR
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569398
Číslo CAS: 132715-69-6