Tlačiť
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 49.67 EUR
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota varu: 205 °C
Teplota tavenia: 22…24 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007282
Číslo CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III