2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3903-25G
PC3903-5G
PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA
31.52
EUR
APOSPC3903-25G
APOSPC3903-5G
APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Vzorec:
C₃H₂F₆O₃S Mw: 232.10 g/mol Teplota varu: 91 °C Hustota: 1.611 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00671579 Číslo CAS: 6226-25-1 EINECS: 458-390-7 OSN: 3265 ADR: 8 II |