Tlačiť
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3903-25G PC3903-5G PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA 31.52 EUR
APOSPC3903-25G APOSPC3903-5G APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Vzorec: C₃H₂F₆O₃S
Mw: 232.10 g/mol
Teplota varu: 91 °C
Hustota: 1.611 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00671579
Číslo CAS: 6226-25-1
EINECS: 458-390-7
OSN: 3265
ADR: 8 II