Tlačiť
1-Fluoro-3-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoronitrobenzene
PC3900-100G PC3900-25G
APOSPC3900-100GEA 0 EUR
APOSPC3900-100G APOSPC3900-25G
1-Fluoro-3-nitrobenzene 97%
1-Fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota varu: 204…206 °C
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007196
Číslo CAS: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III