Tlačiť
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 144.6 EUR
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota varu: 116 °C/22mmHg
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1.338 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007048
Číslo CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III