Tlačiť
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 38.23 EUR
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃S
Teplota varu: 192…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236348
Číslo CAS: 2252-45-1