Tlačiť
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA 122.57 EUR
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G APOSPC3885D-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Mw: 169.11
Teplota varu: 153 °C/23mmHg
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153175
Číslo CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8