Tlačiť
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 66.59 EUR
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
2-Fluoro-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061095
Číslo CAS: 455-93-6