Tlačiť
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3881-1G PC3881-250MG
APOSPC3881-1GEA 148.82 EUR
APOSPC3881-1G APOSPC3881-250MG
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₉H₁₂F₃N₃
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00458223
Číslo CAS: 238742-83-1