Tlačiť
4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3870-100G PC3870-25G PC3870-500G
APOSPC3870-100GEA 44.93 EUR
APOSPC3870-100G APOSPC3870-25G APOSPC3870-500G
4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 90…94 °C
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007830
Číslo CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0