Tlačiť
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3866-25G PC3866-5G
APOSPC3866-25GEA 661.85 EUR
APOSPC3866-25G APOSPC3866-5G
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane
Vzorec: C₂₀HF₄₁O₆
Teplota varu: 108…110 °C/1mmHg
Teplota tavenia: –72 °C
Hustota: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06248658
Číslo CAS: 55154-18-2