Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3863-5G PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA 49.67 EUR
APOSPC3863-5G APOSPC3863-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota tavenia: 48…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236286
Číslo CAS: 238742-82-0