Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 76.51 EUR
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrF₄N
Mw: 243.987 g/mol
Hustota: 1.774 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08061304
Číslo CAS: 1031929-01-7
OSN: 1992
ADR: 3+6.1 III