Tlačiť
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 63.38 EUR
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 99…101 °C
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007652
Číslo CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III