Tlačiť
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3847-25G PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA 1082.23 EUR
APOSPC3847-25G APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Vzorec: C₆Cl₂F₈O₂
Teplota varu: 42…45 °C/2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054726
Číslo CAS: 336-06-1
OSN: 3265
ADR: 8,III