Tlačiť
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3846-25G PC3846-5G
APOSPC3846-25GEA 291.61 EUR
APOSPC3846-25G APOSPC3846-5G
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Morpholinium hexafluorophosphate
Vzorec: C₄H₁₀F₆NOP
Mw: 233.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067328
Číslo CAS: 25866-83-5