Tlačiť
Perfluoroallyl iodide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3834-1G PC3834-5G
APOSPC3834-1GEA 191.34 EUR
APOSPC3834-1G APOSPC3834-5G
Perfluoroallyl iodide 97%
Perfluoroallyl iodide
Useful for preparation of perfluoroallyl organometallics,Burton et al., J. Fluorine Chem., 1990,50,257
Vzorec: C₃F₅I
Teplota varu: 53 °C
Hustota: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093305
Číslo CAS: 431-65-2