Tlačiť
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇FO₂
Teplota tavenia: 224…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004011
Číslo CAS: 573-03-5