Tlačiť
6-Fluoroquinaldine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3827-1G PC3827-5G
APOSPC3827-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3827-1G APOSPC3827-5G
6-Fluoroquinaldine 97%
6-Fluoroquinaldine
Vzorec: C₁₀H₈FN
Teplota tavenia: 50…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041233
Číslo CAS: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2