Tlačiť
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
PC3826-25G PC3826-5G
APOSPC3826-25GEA 181.45 EUR
APOSPC3826-25G APOSPC3826-5G
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Peptide coupling agent. see: Chem.Lett.,547(1984)for synthesis of alpha-ribonucleotides
Vzorec: C₁₃H₁₄FNO₃S
Mw: 283.32 g/mol
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011983
Číslo CAS: 58086-67-2