Tlačiť
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-6-picoline
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 28.24 EUR
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Mw: 111.12
Teplota varu: 140…141 °C
Hustota: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041226
Číslo CAS: 407-22-7