Tlačiť
2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3824-100G PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA 54.95 EUR
APOSPC3824-100G APOSPC3824-25G
2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
2-Fluoro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Teplota varu: 155…156 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041224
Číslo CAS: 461-87-0
OSN: 1993
ADR: 3,III