Tlačiť
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
PC3823W-100G PC3823W-25G PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA 378.26 EUR
APOSPC3823W-100G APOSPC3823W-25G APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₆FNS
Teplota varu: 101 °C/20mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046800
Číslo CAS: 175205-39-7
EINECS: 223-167-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III