Tlačiť
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylphenyl isocyanate
PC3823S-1G PC3823S-25G PC3823S-5G
APOSPC3823S-1GEA 36.5 EUR
APOSPC3823S-1G APOSPC3823S-25G APOSPC3823S-5G
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota varu: 187…192 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037071
Číslo CAS: 102561-42-2