Tlačiť
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3823R-50MG PC3823R-1G PC3823R-5G
APOSPC3823R-50MGEA 24.95 EUR
APOSPC3823R-50MG APOSPC3823R-1G APOSPC3823R-5G
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO
Teplota tavenia: 93…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068203
Číslo CAS: 175204-08-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III