Tlačiť
5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
PC3823CG-25G PC3823CG-5G
APOSPC3823CG-25GEA 106.3 EUR
APOSPC3823CG-25G APOSPC3823CG-5G
5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota varu: 108 °C/24mmHg
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236681
Číslo CAS: 21900-39-0
OSN: 3265
ADR: 8,II