Tlačiť
5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3823C-10G PC3823C-50G PC3823C-100G PC3823C-25G
APOSPC3823C-10GEA 24.91 EUR
APOSPC3823C-10G APOSPC3823C-50G APOSPC3823C-100G APOSPC3823C-25G
5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
5-Fluoro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 226
Teplota tavenia: 42…45 °C
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042295
Číslo CAS: 77532-79-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III