Tlačiť
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 29.84 EUR
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
3-Fluoro-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 203…205 °C
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153174
Číslo CAS: 170572-49-3