Tlačiť
3-Fluoro-p-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3823B-100G PC3823B-10G PC3823B-25G
APOSPC3823B-100GEA 63.38 EUR
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G APOSPC3823B-25G
3-Fluoro-p-toluic acid 97%
3-Fluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002490
Číslo CAS: 350-28-7
EINECS: 206-498-8