Tlačiť
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
PC3823-1G PC3823-5G
APOSPC3823-1GEA 58.48 EUR
APOSPC3823-1G APOSPC3823-5G
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14 g/mol
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042504
Číslo CAS: 315-31-1