Tlačiť
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 EUR
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
4-Fluoro-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Teplota varu: 174…175 °C/762mmHg
Hustota: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042293
Číslo CAS: 2338-54-7