Tlačiť
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-methoxytoluene, 1-Fluoro-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-methoxy-2-methylbenzene
PC3822C-25G PC3822C-5G
APOSPC3822C-25GEA 153.82 EUR
APOSPC3822C-25G APOSPC3822C-5G
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
4-Fluoro-2-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Teplota varu: 69…70 °C/4mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143319
Číslo CAS: 399-54-2
EINECS: 609-758-2