Tlačiť
5-Fluoro-o-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 31.52 EUR
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluoro-o-toluidine 98%
5-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.15
Teplota varu: 98…100 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 37…40 °C
Hustota: 1.13
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007764
Číslo CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III