Tlačiť
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3821-1G PC3821-5G PC3821-25G
APOSPC3821-1GEA 124.75 EUR
APOSPC3821-1G APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃OS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236331
Číslo CAS: 56773-33-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III