Tlačiť
4-Fluoro-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
PC3820-5G PC3820-100G PC3820-25G
APOSPC3820-5GEA 16.7 EUR
APOSPC3820-5G APOSPC3820-100G APOSPC3820-25G
4-Fluoro-m-toluidine 98%
4-Fluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.15
Teplota varu: 85…86 °C/9mmHg
Teplota tavenia: 32…38 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00025294
Číslo CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III