Tlačiť
3-Fluoro-p-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
PC3818-100G PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA 89.85 EUR
APOSPC3818-100G APOSPC3818-25G
3-Fluoro-p-toluidine 98%
3-Fluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Teplota varu: 93 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 30…35 °C
Hustota: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007762
Číslo CAS: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III