Tlačiť
3-Fluoro-o-toluidine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 94.67 EUR
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidine 99%
3-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Teplota varu: 205 °C
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007760
Číslo CAS: 443-86-7