Tlačiť
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
Teplota varu: 75…79 °C/0,7mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236680
Číslo CAS: 446-07-1