Tlačiť
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
PC3817FM-25G PC3817FM-100G PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-25GEA 31.57 EUR
APOSPC3817FM-25G APOSPC3817FM-100G APOSPC3817FM-500G
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₂
Teplota tavenia: 90…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055469
Číslo CAS: 345-89-1