Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 124.75 EUR
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota tavenia: 102…104 °C
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042291
Číslo CAS: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III