Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3817EF-100G PC3817EF-25G PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA 68.19 EUR
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G APOSPC3817EF-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 209…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060675
Číslo CAS: 403-20-3