Tlačiť
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 454.87 EUR
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota varu: 80 °C/0,9mmHg
Hustota: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070795
Číslo CAS: 105728-90-3