Tlačiť
2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-4-anisaldehyde
PC3817EC-25G PC3817EC-5G
APOSPC3817EC-25GEA 89.85 EUR
APOSPC3817EC-25G APOSPC3817EC-5G
2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
2-Fluoro-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota tavenia: 43…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236679
Číslo CAS: 331-64-6